Learn More
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12317083
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12317083
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. 12317083
Marca: Thermo Scientific Acros 448361000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108.4°C
Nombre de nota Stabilized
CAS 109-99-9, 128-37-0
Color Claro a blanco
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 66.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Identificación Pass Test
Forma física Sólido
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.88
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2499266 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448361000
Número de lote2403119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448361000
Número de lote2413357 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number448361000
Número de lote2408067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number448361000
Número de lote2417640 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number448361000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, envase de 4 frascos de 25 ml, Thermo Scientific Chemicals >