Learn More
Tetrahidrofurano CHROMASOLV™ Plus, sin inhibidores, para HPLC, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15614610
Tetrahidrofurano CHROMASOLV™ Plus, sin inhibidores, para HPLC, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15614610
6 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Puede formar peróxidos explosivos.
Código de producto. 15614610
Marca: Honeywell-Chromasolv 348656X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puede formar peróxidos explosivos.
Adecuados para HPLC, espectrofotometría y pruebas medioambientales.
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota inhibitor-free, for HPLC
Absorbancia absorption/300nm ≤0.02
Densidad 0.889g/mL at 25°C
Punto de ebullición 65°C to 67°C
Cantidad 6 x 1 L
Índice de refracción n20/D 1.407
Fórmula lineal C4H8O
Presión de vapor 143mmHg (20°C)
Beilstein 102391
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Tetrahidrofurano CHROMASOLV™ Plus, sin inhibidores, para HPLC, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >