Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa p/p al 25 %, grado electrónico, 99,9999 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetramethylammonium Hydroxide |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.016 g/mL |
Punto de ebullición | ∼102°C |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | (CH3)4NOH |
Índice de refracción | 1.384 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | 1835 |
Beilstein | 3558708 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M30L011 | Certificado de análisis | 03/02/2025 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
X15K003 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
R03K034 | Certificado de análisis | 08/05/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
N01K017 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
R14G028 | Certificado de análisis | 21/06/2022 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
Seguridad y manipulación
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H300 + H310-Mortal en caso de ingestión o en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..