Learn More
Texwipe™ Toallitas secas estériles SterileWipe™
Para salas blancas asépticas
565.00€ - 925.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas SterileWipe™ LP 10 |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Para utilizar con (aplicación) | Para salas blancas asépticas |
Esterilidad | Estéril |
Includes: Certificates of Processing and Compliance
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15664977
|
Texwipe™
TX3212 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Poliéster |
925.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15654977
|
Texwipe™
TX3211 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Poliéster |
565.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Desarrollado específicamente para el máximo control de la contaminación por partículas en entornos estériles.
SterileWipe LP
- Tejido de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- La construcción de doble tejido sin bloqueo garantiza la máxima resistencia a la abrasión y valores bajos de partículas
- El patrón de tejido único también proporciona mayor área de superficie para mayor sorbencia y mayor eficiencia de barrido
- Suave y no abrasivo; ideal para limpiar superficies sensibles
- Peso base: 155g/m2
- Limpiador de borde sellado con construcción de doble tejido interlock de poliéster de un 100 % de filamento continuo
- Los cuatro bordes están sellados térmicamente para evitar la liberación de fibras y partículas
- Diseñado para su uso en una sala limpia ISO clase 4 para asegurarse de que las partículas y los niveles extraíbles sean ultrabajos
- Ideal para limpiar y controlar el peso base: 135g/m2
- La mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster combina la absorbencia de fibra natural con la fuerza de la fibra sintética
- Ideal para aplicaciones en las que la contaminación bacteriológica, las partículas y los extraíbles son preocupaciones
- Adecuado para su uso en entornos asépticos de las industrias farmacéutica, de dispositivos médicos y biomédica
- Peso base: 67g/m2
Información de órdenes
LP: 10 toallitas/bolsa interior, 10 bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete. LP 10, HS II y AS 10: 20 toallitas/bolsa interior, cinco bolsas interiores/bolsa exterior, cinco bolsas exteriores/caja en bolsas a prueba de disolventes. los códigos de lote y las fechas de caducidad están claramente marcados en cada paquete.
Compliance
Todos los limpiadores esterilizados por radiación gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con las directrices de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Especificaciones
Toallitas SterileWipe™ LP 10 | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Para salas blancas asépticas | |
Estéril |