missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE Membrane Disc Filters

Strong, chemically resistant membranes for air monitoring and sampling in aggressive environments.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66154

Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17114551

  • 438.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • El bajo ruido de fondo químico permite determinaciones sensibles y sin interferencias
  • Garantiza determinaciones gravimétricas precisas con baja masa
  • Ideal para filtración de gases y/o disolventes orgánicos
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones

Especificaciones

Politetrafluoroetileno (PTFE)
1 μm
No estéril
25 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales