Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE Membrane Disc Filters
Strong, chemically resistant membranes for air monitoring and sampling in aggressive environments.
362.00€ - 2440.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17114551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66154 |
1 μm | 25 mm |
438.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66148 |
0,45 μm | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17144541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66143 |
0,2 μm | 47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17194541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66149 |
0,45 μm | 47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17154541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66145 |
0,2 μm | 142 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17104551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66151 |
0,45 μm | 142 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17174541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66147 |
0,45 μm | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17124551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66155 |
1 μm | 47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17134541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66142 |
0,2 μm | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17134551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66159 |
1 μm | 37 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17164541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66146 |
0,2 μm | 293 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Low chemical background permits highly sensitive, interference-free determinations
- Ensures accurate gravimetric determinations with low tare mass
- Ideal for filtration of gas and/or organic solvents
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril |