Learn More
Tocris Bioscience™ TH 9619 disodium salt
MTHFD2 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 7719/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18014022
  • 178.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
TH 9619 disodium salt is a potent and selective methylenetetrahydrofolate dehydrogenase inhibitor (MTHFD2; IC50 = 47 nM). It shows efficacity on HL-60 cell viability with EC50 of 11nM. In vitro, It shows antiproliferative efficacy in acute myeloid leukemia (AmL) cells and T-ALL Jurkat cells. In vivo, TH9619 disodium salt impairs cancer progression in a mouse disease model of AmL.
Especificaciones
Especificaciones
Disodium N-[[5-[[2-(2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)acetyl]amino]-3-fluoro-2-pyridinyl]carbonyl]-L-glutamate
Dehydrogenase Inhibitors
0.98
10 mg
C17H16FN7Na2O7