Learn More
Tocris Bioscience™ TH 9619 disodium salt
MTHFD2 inhibitor
178.00€ - 626.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Disodium N-[[5-[[2-(2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)acetyl]amino]-3-fluoro-2-pyridinyl]carbonyl]-L-glutamate |
---|---|
Objetivo | Dehydrogenase Inhibitors |
Fórmula molecular | C17H16FN7Na2O7 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18055112
|
Tocris Bioscience™
7719/50 |
50 mg |
626.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18014022
|
Tocris Bioscience™
7719/10 |
10 mg |
178.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TH 9619 disodium salt is a potent and selective methylenetetrahydrofolate dehydrogenase inhibitor (MTHFD2; IC50 = 47 nM). It shows efficacity on HL-60 cell viability with EC50 of 11nM. In vitro, It shows antiproliferative efficacy in acute myeloid leukemia (AmL) cells and T-ALL Jurkat cells. In vivo, TH9619 disodium salt impairs cancer progression in a mouse disease model of AmL.Especificaciones
Disodium N-[[5-[[2-(2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)acetyl]amino]-3-fluoro-2-pyridinyl]carbonyl]-L-glutamate | |
Dehydrogenase Inhibitors | |
C17H16FN7Na2O7 | |
0.98 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.