Learn More
Thermo Scientific™ Nucleótidos TheraPure™
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines.
Marca: Thermo Scientific™ R00045T1
61.56 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines. These products offer full workflow solutions from template preparation to RNA synthesis and are recommended for process research and optimization, proof of concept, and preclinical studies.
La alta pureza de las enzimas TheraPure IVT está garantizada mediante pruebas de calidad precisas que incluyen la confirmación de que las enzimas están libres de nucleasas y endotoxinas. Además, el proceso de fabricación de los productos TheraPure sigue las normas ISO9001 e ISO13485.
Características
- Prácticas enzimas independientes para una fácil optimización del flujo de trabajo
- Materias primas sin origen animal (FAO) utilizadas en la fabricación
- Sin riesgo de contaminación por priones o virus animales
- Resultados reproducibles y coherentes con pruebas de calidad validadas
- Cumple con la normativa—β-Tecnología de fabricación sin lactámicos
- Adecuado para la investigación traslacional
- Facilita la transición a GMP durante el proceso de desarrollo de vacunas de ARNm
- Escalable y disponible como producto OEM
La calidad excepcional de los productos TheraPure está respaldada por:
- Certificados de análisis
- Certificados de origen
- Declaración de EEB/EET
Especificaciones
Solución de CTP, solución Tris | |
Hielo seco | |
0.2 mL | |
Incolora |
Almacenar a -20 °C. | |
200 mM | |
TheraPure™ | |
Transcripción in vitro |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2926116 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R00045T1 |
Para uso exclusivo en investigación.