Learn More
Thermo Scientific™ Nucleótidos TheraPure™
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines.
52.25€ - 257.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Línea de productos | TheraPure™ |
Color | Incolora |
Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18416628
|
Thermo Scientific™
R044T1 |
Solución de ATP, solución de sodio | 100 mM |
52.25€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18486548
|
Thermo Scientific™
R00044T1 |
Solución de ATP, solución Tris | 200 mM |
76.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18436668
|
Thermo Scientific™
R045T1 |
Solución de CTP, solución de sodio | 100 mM |
52.25€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18416808
|
Thermo Scientific™
R00045T1 |
Solución de CTP, solución Tris | 200 mM |
76.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18426778
|
Thermo Scientific™
R046T1 |
Solución de GTP, solución de sodio | 100 mM |
52.25€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18476548
|
Thermo Scientific™
R00046T1 |
Solución de GTP, solución Tris | 200 mM |
76.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18436478
|
Thermo Scientific™
R047T1 |
Solución de UTP, solución de sodio | 100 mM |
52.25€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18496468
|
Thermo Scientific™
R00047T1 |
Solución de UTP, solución Tris | 200 mM |
76.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18476438
|
Thermo Scientific™
R0491T1 |
N 1 -Metilpseudo-UTP, solución sódica | 100 mM |
257.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines. These products offer full workflow solutions from template preparation to RNA synthesis and are recommended for process research and optimization, proof of concept, and preclinical studies.
The high purity of TheraPure IVT enzymes is ensured by precise quality testing that includes confirmation that that the enzymes are nuclease- and endotoxin-free. In addition, the manufacturing process of TheraPure products follows ISO9001 and ISO13485 standards.
Features
- Convenient stand-alone enzymes for easy workflow optimization
- Animal-origin-free (AOF) raw materials used in manufacturing
- No risk of prion or animal virus contamination
- Reproducible and consistent results with validated quality testing
- Regulatory compliant—β-lactam-free manufacturing technology
- Suitable for translational research
- Facilitates transition to GMP during mRNA vaccine development process
- Scalable and available as OEM product
The exceptional quality of TheraPure products is supported by:
- Certificates of analysis
- Certificates of origin
- TSE/BSE statement
Especificaciones
Almacenar a -20 °C. | |
TheraPure™ | |
Transcripción in vitro |
Hielo seco | |
Incolora |
Para uso exclusivo en investigación.