Learn More
Ansell Guantes ligeros de poliéster azul Therm-A-Knit™ Serie 78-101
Elimina la humedad de la piel. Los guantes ligeros de poliéster de color azul Ansell™ Therm-A-Knit™ Serie 78-101 proporcionan la mejor barrera de aislamiento térmico entre la piel y el entorno.
85.25€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009; Categoría III |
Color | Azul |
Hand | Ambidiestro |
Material | Thermolite™ |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12445150
|
Ansell
78101070 |
7 |
85.25€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706723
|
Ansell
78101090 |
9 |
85.25€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Revestimiento sin costuras fabricado con tejido base Thermolite™ de DuPont™ para ofrecer flexibilidad, calidez transpirable y comodidad suave. Ideales para su uso en entornos de trabajo húmedos y fríos incluidos los sectores de servicios, refrigeración, pesca, construcción y mantenimiento general.
- Reversibles y ambidiestros
- Tamaño universal
- Lavables
Especificaciones
ANSI 3 | |
Azul | |
Thermolite™ | |
Montaje de automoción, procesamiento de alimentos | |
78-101 |
En 420:2003 + A1:2009; Categoría III | |
Ambidiestro | |
214XA | |
Tejido | |
13 |