Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
Marca: Julabo™ 8940120
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Transparente | |
Líquido de baño térmico | |
Ideal para aplicaciones de control de temperatura, garantizando el funcionamiento seguro y fiable, l | |
HL80 | |
>420°C |
-85°C to +170°C | |
Baño térmico | |
Grifo de drenaje | |
10 L | |
3.21 mm2/s a 20°C |