Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
Marca: Julabo™ 8940131
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Amarillo claro | |
Líquido de baño térmico | |
Ideal para aplicaciones de control de temperatura, garantizando el funcionamiento seguro y fiable, l | |
H335 | |
373°C |
30°C to 335°C | |
Baño térmico | |
Grifo de drenaje | |
5 L | |
131 mm2/s a 20 °C |
Seguridad y manipulación
- thermal H335
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: terphenyl