Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
Marca: Julabo™ 8940115
Detalles adicionales : Peso : 9.40000kg
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Transparente | |
De -20 °C a +180 °C | |
Baño térmico | |
H10 | |
> 400 °C |
Refrigeradores de recirculación | |
Líquido de baño térmico | |
Grifo de drenaje | |
5 l | |
10,8mm2/s en 20 °C |