Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
Marca: Julabo™ 8940121
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Transparente | |
-85°C to +170°C | |
Baño térmico | |
HL80 | |
>420°C |
Highly dynamic temperature control systems | |
Líquido de baño térmico | |
Grifo de drenaje | |
5 L | |
3.21mm2/s at 20°C |