Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are comprised of colored vinyl film available in different widths with a permanent acrylic adhesive.
Marca: Brady™ 217503
Detalles adicionales : Peso : 0.98250kg
Descripción
- Película de vinilo de color imprimible para impresoras de transferencia térmica
- Adhesivo acrílico permanente
- Para la identificación general e industrial
- Compatible con los modelos de impresora Brady BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Se suministra como rollos de 40 m en tres anchuras
- Temperaturas de servicio -70 °C a 40 °C
Especificaciones
Acrílico | |
Vinilo sensible a la presión | |
110 mm |
Azul | |
40 m |