Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are comprised of colored vinyl film available in different widths with a permanent acrylic adhesive.
247.00€ - 346.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrylic |
---|---|
Material | Pressure-sensitive Vinyl |
Longitud (métrico) | 40 m |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11508684
|
Brady™
217509 |
110 mm | White |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11508694
|
Brady™
217521 |
63 mm | Green |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11528674
|
Brady™
217501 |
110 mm | Green |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11528684
|
Brady™
217511 |
83 mm | Green |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11528694
|
Brady™
217523 |
63 mm | Azul |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11548674
|
Brady™
217503 |
110 mm | Azul |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11548694
|
Brady™
217525 |
63 mm | Red |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558674
|
Brady™
217504 |
110 mm | Amarillo |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558684
|
Brady™
217515 |
83 mm | Red |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11568674
|
Brady™
217505 |
110 mm | Red |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11588684
|
Brady™
217519 |
83 mm | White |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Colored, printable vinyl film for thermal transfer printers
- Permanent acrylic adhesive
- For general and industrial identification
- Compatible with Brady printer models BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Supplied as 40m rolls in three widths
- Service temperatures -70°C to 40°C
Especificaciones
Acrylic | |
Pressure-sensitive Vinyl | |
40 m |