Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are comprised of colored vinyl film available in different widths with a permanent acrylic adhesive.
Marca: Brady™ 217504
328.70 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.07820kg
Descripción
- Película de vinilo de color imprimible para impresoras de transferencia térmica
- Adhesivo acrílico permanente
- Para la identificación general e industrial
- Compatible con los modelos de impresora Brady BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
- Se suministra como rollos de 40 m en tres anchuras
- Temperaturas de servicio -70 °C a 40 °C
Especificaciones
Acrílico | |
Vinilo sensible a la presión | |
110 mm |
Amarillo | |
40 m |