Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are comprised of colored vinyl film available in different widths with a permanent acrylic adhesive.
Marca:  Brady™ 217525
234.65 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58830kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11548694
  • 247.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Colored, printable vinyl film for thermal transfer printers
  • Permanent acrylic adhesive
  • For general and industrial identification
  • Compatible with Brady printer models BBP12; BBP11; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; BP1244; BP1344; BP4000; BP4320
  • Supplied as 40m rolls in three widths
  • Service temperatures -70°C to 40°C
Especificaciones
Especificaciones
Acrylic
Pressure-sensitive Vinyl
63 mm
Red
40 m