Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
Marca: Brady™ 306965
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
THT-303-494-3-YL | |
Amarillo, Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BBP™11; impresora de etiquetas BBP™12; impresora de etiquetas Brady IP™ Series; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100; impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
3000 etiquetas/rollo | |
De -196 °C a +70 °C | |
27,94 mm | |
25,40 mm | |
48,26 mm |
Acrílico | |
Satinado | |
Poliéster | |
THT | |
No estéril | |
-196 °C | |
De -320,8° a +158 °F | |
0,0762 mm | |
1 in | |
1,9 in | |
25,40 mm |