Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
226.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Acabado | Satinado |
Formato | Rollo |
Material | Poliéster |
Printable Sides | Área delantera |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17190501
|
Brady™
306983 |
9,53 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17100511
|
Brady™
306984 |
9,53 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17110511
|
Brady™
306985 |
9,53 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17120511
|
Brady™
306986 |
9,53 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17130511
|
Brady™
306987 |
9,53 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17140511
|
Brady™
306988 |
9,53 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
226.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17130501
|
Brady™
306977 |
12,70 mm | Amarillo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17140501
|
Brady™
306978 |
12,70 mm | Rojo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17150501
|
Brady™
306979 |
12,70 mm | Rosa, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17160501
|
Brady™
306980 |
12,70 mm | Naranja, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17170501
|
Brady™
306981 |
12,70 mm | Verde, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17180501
|
Brady™
306982 |
12,70 mm | Azul, Blanco | 2500 etiquetas/rollo |
270.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17150511
|
Brady™
306989 |
12,70 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17160511
|
Brady™
306990 |
12,70 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17170511
|
Brady™
306991 |
12,70 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17180511
|
Brady™
306992 |
12,70 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17190511
|
Brady™
306993 |
12,70 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17100521
|
Brady™
306994 |
12,70 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
371.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17170491
|
Brady™
306971 |
12,70 mm | Amarillo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17180491
|
Brady™
306972 |
12,70 mm | Rojo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17190491
|
Brady™
306973 |
12,70 mm | Rosa, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17100501
|
Brady™
306974 |
12,70 mm | Naranja, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17110501
|
Brady™
306975 |
12,70 mm | Verde, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17120501
|
Brady™
306976 |
12,70 mm | Azul, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo |
1050.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17110491
|
Brady™
306965 |
25,40 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17120491
|
Brady™
306966 |
25,40 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17130491
|
Brady™
306967 |
25,40 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17140491
|
Brady™
306968 |
25,40 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17150491
|
Brady™
306969 |
25,40 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17160491
|
Brady™
306970 |
25,40 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo |
467.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
Acrílico | |
Rollo | |
Área delantera | |
No estéril | |
De -320,8° a +158 °F | |
0,0762 mm |
Satinado | |
Poliéster | |
Etiquetas | |
-196 °C | |
De -196 °C a +70 °C |