Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
Marca:  Brady™ 306969
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17150491
  • 467.00€ / paquete de 3000
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
  • Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
Especificaciones
THT-303-494-3-GN
Verde, Blanco
Rollo
Área delantera
Etiquetas
Impresora de etiquetas BBP™11; impresora de etiquetas BBP™12; impresora de etiquetas Brady IP™ Series; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100; impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i7100; impresoras THT con núcleo de 76 mm
3000 etiquetas/rollo
De -196 °C a +70 °C
27,94 mm
25,40 mm
48,26 mm
Acrílico
Satinado
Poliéster
Inyección de tinta
No estéril
-196 °C
De -320,8° a +158 °F
0,0762 mm
1 in
1,9 in
25,40 mm