Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-435
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are used for Asset Tracking, Rating Plates, General Purpose ID.
Marca: Brady™ 030227
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
UL Recognized; CSA Accepted | |
Recommended ribbon series: R4900; R6000; R6200 | |
Silver | |
Rollo | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
4 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.0673 mm | |
6.35 x 19.05 mm | |
19.05 mm | |
6.35 mm |
THT-1-435-10 | |
Acrylic | |
Gloss | |
Metallized Polyester (B-435) | |
Asset Tracking, Circuit Board Identification - Through Hole Top, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
20.32 mm | |
10,000/Pk. | |
19.05 x 6.35 mm (W x H) | |
0,0026 in | |
8.89 mm | |
0,75 in | |
0.25 in. |