Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-435
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are used for Asset Tracking, Rating Plates, General Purpose ID.
150.00€ - 348.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL Recognized; CSA Accepted |
---|---|
Descripción | Recommended ribbon series: R4900; R6000; R6200 |
Tipo de adhesivo | Acrylic |
Color | Silver |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543794
|
Brady™
030229 |
12.7 x 11.10 mm (W x H) |
150.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11523794
|
Brady™
030227 |
19.05 x 6.35 mm (W x H) |
235.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553794
|
Brady™
030230 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
348.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11563794
|
Brady™
030231 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
219.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533794
|
Brady™
030228 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
333.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11523814
|
Brady™
030248 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
234.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
UL Recognized; CSA Accepted | |
Acrylic | |
Gloss | |
Metallized Polyester (B-435) | |
Asset Tracking, Circuit Board Identification - Through Hole Top, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
Rectángulo |
Recommended ribbon series: R4900; R6000; R6200 | |
Silver | |
Rollo | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
0,0026 in |