Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-435
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are used for Asset Tracking, Rating Plates, General Purpose ID.
Marca: Brady™ 030230
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
UL Recognized; CSA Accepted | |
Recommended ribbon series: R4900; R6000; R6200 | |
Silver | |
Rollo | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
3000/Pk. | |
76.2 x 25.4 mm (W x H) | |
0,0026 in | |
28.58 mm | |
3 in. | |
1 in |
THT-18-435-3 | |
Acrylic | |
Gloss | |
Metallized Polyester (B-435) | |
Asset Tracking, Circuit Board Identification - Through Hole Top, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
1 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.0673 mm | |
25.40 x 76.20 mm | |
76.2 mm | |
25.4 mm |