Learn More
TFA Dostmann™ Barómetro térmico
Marca:  TFA Dostmann™ 45.1000.05
Código de producto. 11848272
  • 42.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Haya
121 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
TFA Dostmann™ Barómetro térmico > Diámetro: 121mm