Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 70105-252130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
2.1 mm | |
Separación de LC/MS | |
250 mm | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
HPLC |
5 μm | |
Estándar | |
5 μm | |
100 Å | |
Alta cobertura de fase unida | |
C18 | |
2 % | |
Sí | |
Columna para HPLC |