Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
530.00€ - 2740.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Área de la superficie | 310 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Fase estacionaria | C18 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10363075
|
Thermo Scientific™
70105-051030 |
50 mm | 1 mm | N/A | |||||
10189604
|
Thermo Scientific™
70105-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
739.68€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10119524
|
Thermo Scientific™
70105-101030 |
100 mm | 1 mm | N/A | |||||
10668995
|
Thermo Scientific™
70105-124030 |
125 mm | 4 mm |
809.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10411845
|
Thermo Scientific™
70105-124630 |
125 mm | 4,6 mm | N/A | |||||
10508015
|
Thermo Scientific™
70105-152130 |
150 mm | 2,1 mm |
910.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10189044
|
Thermo Scientific™
70105-154030 |
150 mm | 4 mm | N/A | |||||
11522971
|
Thermo Scientific™
70105-204630 |
200 mm | 4.6 mm | N/A | |||||
10463525
|
Thermo Scientific™
70105-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
802.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10507825
|
Thermo Scientific™
70105-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
762.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10549735
|
Thermo Scientific™
70105-054630 |
50 mm | 4,6 mm | N/A | |||||
10302675
|
Thermo Scientific™
70105-032130 |
30 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
10382765
|
Thermo Scientific™
70105-252130 |
250 mm | 2.1 mm | N/A | |||||
10468613
|
Thermo Scientific™
70105-254030 |
250 mm | 4 mm |
848.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10427064
|
Thermo Scientific™
70105-253030 |
250 mm | 3 mm |
852.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10704746
|
Thermo Scientific™
70105-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
848.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10508025
|
Thermo Scientific™
70105-123030 |
125 mm | 3 mm | N/A | |||||
10022063
|
Thermo Scientific™
70105-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
809.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11593231
|
Thermo Scientific™
70105-259070 |
250 mm | 10 mm | N/A | |||||
11583231
|
Thermo Scientific™
70105-159270 |
150 mm | 20 mm | N/A | |||||
11532971
|
Thermo Scientific™
70105-304030 |
300 mm | 4 mm |
1017.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice de 100 &Angst;
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5 μm | |
310 m²/g | |
C18 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
100 Å | |
L1 | |
20% | |
Sí |