Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 70105-253030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 µm | |
Estándar | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Sí | |
Columna |
3 mm | |
Separación de LC/MS | |
250 mm | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |