Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 70105-159270
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
- Fase estacionaria con alta capacidad máxima
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
2 to 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
20 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Sí |