Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Clear Seal Diamond
La junta de sellado térmico de polímero transparente es ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
Marca: Thermo Scientific™ AB-0812
128.88 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
La junta de sellado térmico de polímero transparente es ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
- Adecuada para PCR en termocicladores con tapa calefactada de rosca o a presión
- Buena claridad óptica, ideal para aplicaciones de QPCR y otras aplicaciones de fluorescencia
- Desprendible
- Resistencia a algunos disolventes
- Intervalo de integridad de los cierres: de - 80° a + 120 °C
Especificaciones
Transparente | |
Sello transparente Diamond, polímero, 85 x 135 mm | |
No estéril | |
96 | |
Para sellador de placas de laboratorio automatizado ALPS 25 | |
Película, cierre o aplicador | |
Polipropileno | |
No | |
Todas las formas de pocillos |
Reactivos para ciencias de la vida | |
Polietileno | |
No esterilizable en autoclave | |
80 x 125 mm | |
hojas | |
Abgene™ | |
No | |
De -80 °C a +120 °C | |
Polipropileno, polietileno, copolímero de olefina cíclica, poliestireno |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13