Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Clear Seal Diamond
La junta de sellado térmico de polímero transparente es ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
227.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Solvent Or Alcohol Resistant | Reactivos para ciencias de la vida |
Material | Polietileno |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11982361
|
Thermo Scientific™
AB-3799 |
Rollo |
1970.00€
370 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11540314
|
Thermo Scientific™
AB-0812 |
hojas |
227.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
La junta de sellado térmico de polímero transparente es ideal para aplicaciones de fluorescencia y colorimétricas
- Adecuada para PCR en termocicladores con tapa calefactada de rosca o a presión
- Buena claridad óptica, ideal para aplicaciones de QPCR y otras aplicaciones de fluorescencia
- Desprendible
- Resistencia a algunos disolventes
- Intervalo de integridad de los cierres: de - 80° a + 120 °C
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
No esterilizable en autoclave | |
Sello térmico | |
Polipropileno | |
No | |
Todas las formas de pocillos |
Reactivos para ciencias de la vida | |
No estéril | |
96 | |
Abgene™ | |
No | |
De -80 °C a +120 °C | |
Polipropileno, polietileno, copolímero de olefina cíclica, poliestireno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Clear Seal Diamond