Learn More
Thermo Scientific™ Película de sellado térmico Clear Strong
Transparente—adecuado para aplicaciones de identificación de genotipos
Marca: Thermo Scientific™
192.96 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sello térmico laminado de polipropileno de poliéster transparente
- Fuerte y no rasgable
- También es adecuado para el almacenamiento y la eliminación de materiales peligrosos
- Buena resistencia a los disolventes; recomendado para su uso con DMSO
- Intervalo de integridad de los cierres: de - 80° a + 120 °C
Especificaciones
Transparente | |
No estéril |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Título del producto
Thermo Scientific™ Película de sellado térmico Clear Strong > Para sellador de placas de laboratorio automatizado ALPS 25; láminas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido