Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos H-6000A
Aceptan una gran variedad de tubos para bolsas, frascos y tubos de procesamiento de sangre
Marca:  Thermo Scientific™ 00445
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12823412
  • 228.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Accept a variety of blood processing tubes, bags and bottles
Para uso con jeringas Thermo Scientific H-6000A
  • Los adaptadores tienen una capacidad máxima de 6 × 500 ml (frascos), 6 × 550 ml (bolsas de sangre) y 132 × 7 ml (tubos). Máx. D.E. × l 70 x 160 mm
Especificaciones
Especificaciones
18 tubos de 50 ml
Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad