Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos H-6000A
Aceptan una gran variedad de tubos para bolsas, frascos y tubos de procesamiento de sangre
154.00€ - 795.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad |
---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12843412
|
Thermo Scientific™
00384 |
132 tubos de recogida de sangre de 7 ml |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12833412
|
Thermo Scientific™
00385 |
108 tubo de recogida de sangre de 15 ml |
268.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10770414
|
Thermo Scientific™
00436 |
30 tubos de 50 ml |
154.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13144299
|
Thermo Scientific™
00444 |
6 frascos de 500 ml |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12823412
|
Thermo Scientific™
00445 |
18 tubos de 50 ml |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10242723
|
Thermo Scientific™
00447 |
Tubo de recogida de sangre cónica de 48 x 15 ml |
337.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12716967
|
Thermo Scientific™
00512 |
6 bolsas de sangre de 550 ml |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12853412
|
Thermo Scientific™
00857 |
Tubos de recogida de sangre de 5 ml |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15129485
|
Thermo Scientific™
01092 |
6 frascos de 250 ml |
228.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Accept a variety of blood processing tubes, bags and bottles
Para su uso con cestillos Thermo Scientific H-6000A.
- Los adaptadores cuentan con una capacidad máxima de 6 × 500 ml (frascos), 6 × 550 ml (bolsas de sangre) y 132 × 7 ml (tubos). DE máximo × L: 70 x 160 mm
Especificaciones
Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad |