Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ SAX, tamaño de partículas de 5 μm
Columnas para intercambio de aniones fuertes de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables, diseñadas para fases móviles de pH acuoso y bajo
Marca: Thermo Scientific™ 34105-154030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
- Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleótidos y orgánicos
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amina cuaternaria | |
2,50% | |
Sí |
4 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L14 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |