Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ SAX, tamaño de partículas de 5 μm
Columnas para intercambio de aniones fuertes de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables, diseñadas para fases móviles de pH acuoso y bajo
558.96€ - 579.36€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Descripción
- Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
- Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleótidos y orgánicos
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
170 m²/g | |
2,50% | |
Sí |
4 mm | |
120 Å | |
L14 | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |