Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ SAX, tamaño de partículas de 5 μm
Columnas para intercambio de aniones fuertes de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables, diseñadas para fases móviles de pH acuoso y bajo
Marca: Thermo Scientific™ 34105-254030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
- Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleótidos y orgánicos
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
De 2 a 9 | |
170 m²/g | |
Amonio cuaternario | |
Sílice | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |
4 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L14 | |
Hypersil Classical | |
2,50% | |
Sí |