Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ Quantitative Fluorometric Peptide Assay
Mida el nivel total de la concentración de péptidos mediante un método de microplacas fluorescentes de mezcla y lectura que proporciona sensibilidad, reproducibilidad y facilidad mejoradas con el ensayo fluorescente cuantitativo de péptidos Thermo Scientific™ Pierce™.
Marca: Thermo Scientific™ 88378
Descripción
Los reactivos del ensayo fluorescente cuantitativo de péptidos Pierce incluyen tampón de ensayo de péptidos, reactivo de etiquetado de péptidos fluorescentes y un patrón de ensayo de digestión de péptidos para la medición cuantitativa de las concentraciones de péptidos. En este ensayo, los péptidos se marcan específicamente en el extremo amino mediante un reactivo fluorescente reactivo con amina, y los péptidos marcados con fluorescencia se detectan mediante 390 nm (excitación) y 475 nm (emisión).
El ensayo cuantitativo de péptido fluorescente Thermo Scientific Pierce es un ensayo de microplaca fluorescente sensible de mezcla y lectura para la medición cuantitativa de péptidos y mezclas de péptidos.
- Sensible: detecte con precisión tan solo 5,0 μg/ml de mezcla de péptidos
- Sólido: rendimiento de ensayo rigurosamente probado utilizando tanto péptidos como mezclas de digestión de péptidos
- Patrón de digestión de péptidos sólido: el kit incluye un péptido estándar validado de síntesis para una mejor reproducibilidad de la cuantificación
- Compatible: funciona con numerosos reactivos, incluidos aquellos que se utilizan en la preparación de muestras de la espectrometría de masas
- Práctico: formato sencillo de mezcla y lectura y señal fluorescente estable que se puede leer en un periodo de tan solo 5 minutos o varias horas
Debido al mecanismo de etiquetado del reactivo de ensayo fluorescente, este ensayo es adecuado para la medición cuantitativa de péptidos sintéticos, así como mezclas de digestiones de péptidos. Se incluye un patrón de referencia de digestión de péptido de alta calidad para su uso en la generación de curvas de patrón lineales y como control de calibración para mejorar la exactitud y la reproducibilidad. Este ensayo sensible necesita solo 10 μl de muestra, produce una respuesta lineal con concentraciones de péptidos crecientes (de 5 a 1000 μg/ml) y produce una fluorescencia final estable que puede detectarse en tan solo cinco minutos.
Aplicaciones:
- Se recomienda para su uso con mezclas de péptidos y péptidos sintéticos con un aminoterminal desbloqueado (los péptidos marcados con aminoterminal, como los péptidos marcados con TMT, no son compatibles con este ensayo)
- Normalización de las concentraciones de las muestras para aplicaciones cuantitativas posteriores
- Normalización de los volúmenes de carga de muestras para aplicaciones de LC, MS y LC-MS
- Medición de la recuperación después de los procedimientos de limpieza de péptidos
Especificaciones
Lector de microplacas | |
Pierce™ | |
Fluorescente | |
25 placas de 96 pocillos |
Ensayo de péptidos | |
Péptidos, proteína digerida por proteasa | |
Pruebas en proceso |