Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión/procesamiento de biopsia I Shandon™
Especialmente diseñados para contener muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión
Marca: Epredia™ 1001090
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 30°
- El estilo de poro es de cuadrados pequeños
- Tapa de bloqueo fijada por dos bisagras
- Se suministran en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
Información de órdenes
Not available in Tube Packs
Especificaciones
Cuadrada | |
Con bisagras | |
Polímero de acetal |
30° | |
Rosa | |
Casete para biopsia |