Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión/procesamiento de biopsia I Shandon™
Especialmente diseñados para contener muestras de biopsia durante el procesamiento y la inclusión
2.00€ - 125.00€
Especificaciones
Tipo de poro | Cuadrada |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 30° |
Tipo de tapón | Con bisagras |
Material | Polímero de acetal |
Tipo de producto | Casete para biopsia |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12790918
|
Epredia™
1001090 |
Rosa | N/A | ||||||
12062874
|
Epredia™
1001094 |
Lila |
2.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15584815
|
Epredia™
1000968 |
Blanco | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- La cara de escritura de los casetes forma un ángulo de 30°
- El estilo de poro es de cuadrados pequeños
- Tapa de bloqueo fijada por dos bisagras
- Se suministran en cajas de 500 casetes con las tapas puestas
Información de órdenes
Not available in Tube Packs
Especificaciones
Cuadrada | |
Con bisagras | |
Casete para biopsia |
30° | |
Polímero de acetal |