Learn More
Thermo Scientific™ Portacubetas para muestras de una sola celda para espectrofotómetros Evolution 300 y 600 UV-Visible
Para su uso con espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600
Marca:  Thermo Scientific™ 10011201
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11701151
  • 985.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Includes: Un soporte de cubeta en la placa base
Descripción
Descripción
Soporte para microceldas ajustable
Capacidad para una ultramicrocelda, una microcelda o una celda rectangular estándar con 10 mm de trayectoria óptica máxima
Portaceldas cilíndrico
Capacidad para una cubeta cilíndrica con 100 mm de trayectoria óptica máxima
Portaceldas rectangular con trayectoria óptica larga
Capacidad para una cubeta rectangular con una trayectoria óptica de 5 a 100 mm
Soporte para viales y tubos de ensayo
Capacidad para una cubeta de tubo de ensayo o vial con un diámetro de 10 a 16 mm y una altura de 75 a 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de celda
Una cubeta cilíndrica
100 mm
Espectrofotómetro de UV-visible Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600
Un soporte de cubeta en la placa base
Cilíndrico