Learn More
Thermo Scientific™ Portacubetas para muestras de una sola celda para espectrofotómetros Evolution 300 y 600 UV-Visible
Para su uso con espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600
650.00€ - 1130.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro de UV-visible Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600 |
---|---|
Incluye | Un soporte de cubeta en la placa base |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11821882
|
Thermo Scientific™
10011301 |
Una cubeta para vial o tubo de ensayo |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11383300
|
Thermo Scientific™
10011101 |
Una cubeta rectangular |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11701151
|
Thermo Scientific™
10011201 |
Una cubeta cilíndrica |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Soporte de microceldas ajustable
Capacidad para una ultramicroceldas, una microcelda o una celda rectangular estándar con 10 mm de trayectoria óptica máxima
Soporte de celda cilíndrico
Capacidad para una cubeta cilíndrica con 100 mm de trayectoria óptica máxima
Portaceldas rectangular con paso óptico largo
Capacidad para una cubeta rectangular con un intervalo de 5 a 100 mm de trayectoria óptica
Soporte para viales y tubos de ensayo
Capacidad para una cubeta de tubo de ensayo o vial con un diámetro de 10 a 16 mm y una altura de 75 a 100 mm
Especificaciones
Espectrofotómetro de UV-visible Thermo Scientific™ Evolution™ 300 y 600 | |
Un soporte de cubeta en la placa base |