Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Serie de centrífugas Thermo Scientific ST4F Plus
11457.00€ - 14170.50€
Especificaciones
Tipo de controlador Microprocesador
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Capacidad 4 x 1000 ml con rotor TX-1000
Vel. máx 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
RCF máx. 25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Refrigerado Línea de productos Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Refrigerado Línea de productos Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
17150609
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75009956
No Solo para uso general 208/240 V
11457.00€
cada uno
17160609
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75009959
Sí Solo para uso general 220/240 V
13969.50€
cada uno
17110619
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75009982
No Certificado IVD 208/240 V
11859.00€
cada uno
17120619
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75009985
Sí Certificado IVD 220/240 V
14170.50€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Microprocesador
4 x 1000 ml con rotor TX-1000
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Centrífuga de uso general
Eficiencia energética, menos residuos
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
No
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 pulg)
9 de aceleración/10 de frenado
LCD de alto contraste, botón pulsador
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series