Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results--plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health.
Marca: Thermo Scientific™ 75009941
Descripción
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
Sí | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
el rotor debe adquirirse por separado | |
almacena hasta 100 programas | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Unidad | |
No | |
Centrífuga de uso general | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 pulg) | |
220/240 V |
Microprocesador | |
4 x 1000 ml con rotor TX-1000 | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
LCD de alto contraste, botón pulsador | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: lockable casters | |
Solo para uso general | |
Hasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color | |
18 Rotor options available | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques | |
No | |
319 lb (145 kg) | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |