Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall X4F and X4FR Pro Centrifuges
Ergonomically designed, Pro series touch screen enables easier programming for quicker results--plus easily access and track all runs, rotor life and centrifuge health.
11845.00€ - 17205.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 |
---|---|
Tipo de controlador | Microprocesador |
RCF máx. | 25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 |
Vel. máx | 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) |
Pantalla | LCD de alto contraste, botón pulsador |
Código de producto | Marca | Descripción | Refrigerado | Tensión | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Refrigerado | Tensión | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17610727
|
Thermo Scientific™
75009026 |
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V | Sí | 220 V | Certificado IVD |
17205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17150589
|
Thermo Scientific™
75009532 |
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V | No | 208/230 V | Con certificación IVD |
12095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17170589
|
Thermo Scientific™
75009541 |
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V | Sí | 220/240 V | Certificación IVD |
17205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17190599
|
Thermo Scientific™
75009932 |
Sorvall X4F Pro, 208-240 V | No | 208/230 V | Solo para uso general |
11845.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17160289
|
Thermo Scientific™
75009941 |
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V | Sí | 220/240 V | Solo para uso general |
17070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
- Intuitive touch screen user interface simplifies operation with easily accessible menu bar and centrifuge health icon for at-a-glance monitoring
- Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™) integrator function for increased reproducibility
- Thermo Scientific™ SMARTSpin™ imbalance technology optimizes safety and maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
- Secure, ergonomic push-button rotor exchange in as little as three seconds with no tools required
- Full chamber access for cleaning convenience and minimizes risk of contamination
- Flexibility to quickly switch between applications and evolve changing laboratory needs
- Biocontainment sealing options for glove-friendly, one-handed open/close capability are ergonomically designed for both right and left-handed operations
- Audible and visual closure cues enhance safety and security
- Biocontainment certification by National Institute for Health Protection, Porton Down, UK or TÜV NORD CERT GmbH, Germany
- Up to 18 unique rotor options, including Fiberlite Carbon Fiber Rotor options, to help maximize performance and flexibility
- Fiberlite carbon fiber rotors are supported by a 15-year warranty and no limitation in cycles of use
- Carbon fiber offers a unique ability to mold each cavity to perfectly fit disposable conical tubes, bottles, and other consumables
- Floor standing model includes lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments
- Space saving design with compact dimensions to optimize work area at an ergonomic height
- Lid safety features promote ergonomic sample loading and unloading and enable easy cleaning
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tube processing
- Scheduling and compressor on/off capability promotes energy savings
- Fiberlite rotors weigh up to 60% less than metal equivalent rotors and therefore accelerate/decelerate faster translating into reduced energy consumption per run.*
- Event Log, Rotor Log and Chart Data can be exported via USB in CSV or PDF formats
- Programs are downloadable and shareable between units
- Front USB port for easier plug in and data transfer
- Optional Thermo Scientific™ SECURE-Spin™ Mode available, enables advanced and secure control features in the X Pro centrifuges by supporting 21 CFR Part 11 data management compliance and traceability
- Traceable documentation provides audit trail for setting and program changes
- Compatible with Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus Data Management Software enabling remote monitoring of unlimited number of centrifuges and sample tracking with a barcode reader
- Sorvall XF, Sorvall XFR
Especificaciones
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15 | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
LCD de alto contraste, botón pulsador | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
almacena hasta 100 programas | |
Hasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color | |
18 Rotor options available | |
Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema de prevención de pinzamiento de los dedos, estructura a prueba de golpes | |
32,8 x 22,3 x 27,2 in (83,5 x 56,6 x 69 cm) |
Microprocesador | |
15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2) | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
el rotor debe adquirirse por separado | |
9 de aceleración/10 de frenado | |
Cada uno | |
No | |
Centrífuga de uso general | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |