Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill I
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU. Las innovadoras características del diseño de ThermoChill I maximizan la fiabilidad del producto.
Marca: Thermo Scientific™ 196224120000
3393.00 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU gracias a los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill I.La serie de enfriadores ThermoChill es una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación cuya capacidad de enfriamiento oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.
- Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
- Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
- Controlador digital intuitivo
- Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja.
- Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante.
- Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
- Dimensiones: 23,8 × 14 × 23 pulg. (60,5 × 35,6 × 58,4 cm)
- Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
ThermoChill I LR, 230V/50Hz, MDCI RS232 | |
Ninguno | |
2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar) | |
De -10 °C a +30 °C | |
De -10 °C a +30 °C | |
230 V |
Marca CE y UL. | |
Hasta 600 vatios | |
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) | |
R134A | |
±0,1 °C |