Descripción
- Termofluido DW-Therm HT P20.340.32
- Termofluido de Unistat para sistemas cerrados
- Temp. mín.: de 20 °C
- Temp. máx.: (170) 340 °C
- Viscosidad a 25 °C: 32 mm2/s
Especificaciones
Naranja | |
Termofluido DW-Therm HT | |
340 °C |
De 20 °C a 340 °C | |
10 l | |
32 mm2/s |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Clasificación
- DW-Therm HT
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1