Learn More
HUBER Termofluido DW-Therm
sin valor
528.00€ - 928.00€
Especificaciones
Color | Naranja |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 20 °C a 340 °C |
Tipo | Termofluido DW-Therm HT |
Temperatura máxima (métrico) | 340 °C |
Viscosidad | 32 mm2/s |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10089691
|
HUBER
6673 |
10 l |
928.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10467642
|
HUBER
6672 |
5 l |
528.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Termofluido DW-Therm HT P20.340.32
- Termofluido de Unistat para sistemas cerrados
- Temp. mín.: 20 °C
- Temp. máx.: 340 °C
- Viscosidad a 25 °C: 32 mm²/s
- *Mercancías peligrosas* (manipulación especial): si se requieren embalaje especial y pegatinas para el transporte por carretera, si se requieren embalaje especial, pegatinas y declaración de la empresa de transporte para el transporte por aire y mar
Especificaciones
Naranja | |
Termofluido DW-Therm HT | |
32 mm2/s |
De 20 °C a 340 °C | |
340 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Clasificación
- DW-Therm HT
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1