Learn More
Ácido tiodiglicólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.00€ - 147.00€
CAS | 123-93-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6O4S |
Peso molecular (g/mol) | 150.148 |
Número MDL | MFCD00004359 |
Clave InChI | UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid |
PubChem CID | 31277 |
ChEBI | CHEBI:35012 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético |
SMILES | C(C(=O)O)SCC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10071650
|
Thermo Scientific Acros
138740250 |
25 g | Frasco de plástico |
23.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10326450
|
Thermo Scientific Acros
138741000 |
100 g | Frasco de plástico |
28.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10071640
|
Thermo Scientific Acros
138740010 |
1kg | Frasco de plástico |
147.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
123-93-3 | |
150.148 | |
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N | |
31277 | |
Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético |
C4H6O4S | |
MFCD00004359 | |
thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid | |
CHEBI:35012 | |
C(C(=O)O)SCC(=O)O |
Especificaciones
Thiodiglycolic acid | |
123-93-3 | |
Gris a blanco | |
C4H6O4S | |
MFCD00004359 | |
15, 9484 | |
Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en benceno | |
C(C(=O)O)SCC(=O)O | |
150.148 | |
CHEBI:35012 | |
98% | |
Polvo cristalino |
98% | |
De 128,0 °C a 131,0 °C | |
98% | |
S(CH2CO2H)2 | |
03, 253 | |
thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid | |
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-(carboximetilsulfanil)acético | |
31277 | |
150.15 | |
Auténtico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-663-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ6475000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only